Beskrivning
- Klar genomskinlig ram
- Förseglade eller ventilerade versioner tillgängliga
- Justerbar rem
- Passar över glasögon
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN166, EN170/2-1.2, Mekanisk risk F/T, Optisk klass 1, CE |
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Slagtålig, UV-behandlad |
| Beskrivning | Modell BL15APSI |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| För användning med (applikation) | Inomhus, skydd, kontinuerligt slitage |
| Ram färg | Klart |
| Inkluderar | Justerbar rem |
| nr per ärende | 180/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/påse, 10/Pk. |
| Visa mer |