missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

b-Methyl-a,a-diphenyl-4-morpholinebutanenitrile, TRC

Produktkod. 30473207
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473207 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30473207 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2954305MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material beta-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinebutanenitrile
CAS 1704-70-7
Molekylformel C21H24N2O
Kvantitet 5 mg
Synonym NSC 13179, 3-Methyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutanenitrile
InChI formel InChI=1S/C21H24N2O/c1-18(16-23-12-14-24-15-13-23)21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20/h2-11,18H,12-16H2,1H3
LEDER CC(CN1CCOCC1)C(C#N)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 3-methyl-4-morpholin-4-yl-2,2-diphenylbutanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 320.43
Formel vikt 320.1889
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.