Läs mer
b-Metylamino-L-alanin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30477045
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30477045 50 mg
1 options
Produktkod. 30477045 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28555350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Methylamino-L-alanine Hydrochloride
CAS 16012-55-8
Molekylformel C4H10N2O2 • (HCl)
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Amino-3-(methylamino)propanoic Acid Hydrochloride, S(+)-β-Methyl-α,β-diaminopropionic Acid Hydrochloride, BMAA Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O2.ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
LEDER CNC[C@H](N)C(O)=O.Cl
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(metylamino)propansyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 118.133646
Formel vikt 154.0509