Läs mer
b-Myrcen (>90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Myrcene |
| CAS | 123-35-3 |
| Molekylformel | C10 H16 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,6-Octadiene','7-methyl-3-methylene-, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 2-Methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-Methylene-7-methyl-1,6-octadiene, Myrcene, NSC 406264, beta-Myrcene, β-Geraniolene, β-Myrcene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3 |
| LEDER | CC(=CCCC(=C)C=C)C |
| IUPAC-namn | 7-metyl-3-metylideneocta-1,6-tien |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.23 |
| Formel vikt | 136.1252 |