Läs mer
b-Ocimene (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Ocimene |
| CAS | 13877-91-3 |
| Molekylformel | C10 H16 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,3,6-Octatriene','3,7-dimethyl-, β-Ocimene (6CI), 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3 |
| LEDER | CC(=CCC=C(C)C=C)C |
| IUPAC-namn | 3,7-dimethylocta-1,3,6-triene |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.23 |
| Formel vikt | 136.1252 |