Läs mer
Thermo Scientific™ B-PER™ Bakteriellt proteinextraktionsreagens
Produktkod. 11834091 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
165 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
165ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11834091 165 mL 165ml
10541104 500 mL 500ml
10733485 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11834091 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 78243
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Lysera effektivt E.coli och andra bakterieceller och extrahera varsamt naturliga proteiner med dessa nonjoniska tvättmedelslösningar.
Utför effektiv, skonsam lysering och extraktion av E.coli och andra bakterieceller med Thermo Scientific™ B-PER Bakteriella proteinextraktionsreagenser.
Dessa lättanvända cellysreagens är nonjoniska detergentlösningar som effektivt stör celler och solubiliserar naturliga eller rekombinanta proteiner utan denaturering. Vissa formuleringar inkluderar DNas I och lysozymenzymtillskott för att förbättra utbytet av proteiner med stor molekylvikt som är svåra att rena. B-PER Reagenser är kompatibla med tillsats av standardproteashämmare och med nedströms proteinreningsmetoder, som t.ex. GST rening och His-märkt immobiliserad metallaffinitetskromatografi (IMAC).
Höjdpunkter:
  • Färdig att använda– B-PER Reagenser ger E.coli- celllys i ett steg med ett milt, nonjoniskt rengöringsmedel (egen) i ditt val av Tris- eller fosfatbuffertformuleringar
  • Snabbt och enkelt– lägg bara till B-PER Reagens till en bakteriepellet, skaka i 10 minuter och återvinn lösliga proteiner efter pelletering av cellrester
  • Utmärkta skördar– återvinna både lösligt och olösligt rekombinant protein från bakteriella lysat och rena inklusionskroppar till nästan homogena nivåer
  • Flexibel– B-PER Reagenser är lämpliga för alla typer av proteinextraktion och finns tillgängliga i fosfat- och 1X och 2X Tris-formuleringar, med och utan enzymer
  • Kompatibel– helt kompatibel med tillsats av proteashämmarcocktails, och resulterande proteinextrakt kan användas i proteinanalyser, typiska affinitetsreningsmetoder (t.ex. GST , 6xHis) och andra applikationer
Bekväma, färdiga att använda format:
  • B-PER och B-PER II (2X) Reagenser är fria från enzymatiska komponenter
  • B-PER Reagens (i fosfatbuffert) är en aminfri formulering för direkt kompatibilitet med märkning och tvärbindning
  • B-PER med enzymer och B-PER Direkt med enzymer inkluderar lysozym och DNas I för förbättrad lysering och återhämtning
Innehåller:
Reagensförpackningar finns tillgängliga i Tris- och fosfatbuffertformuleringar; Kit innehåller Tris-baserade B-PER Reagens plus lysozym och DNas I-enzymer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning B-PER Bakteriellt proteinextraktionsreagens
Kvantitet 165 mL
Produkttyp Bakteriellt proteinextraktionsreagens
Volym (metrisk) 165 mL
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje B-PER