Läs mer
Thermo Scientific™ B-PER™ med enzymbakterieproteinextraktionskit
Produktkod. 10405105 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10405105 250 mL 1 uppsättning
11746456 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10405105 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 90078
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lysera effektivt E.coli och andra bakterieceller och extrahera varsamt naturliga proteiner med dessa nonjoniska tvättmedelslösningar.
Utför effektiv, skonsam lysering och extraktion av E.coli och andra bakterieceller med Thermo Scientific™ B-PER Bakteriella proteinextraktionsreagenser.
Dessa lättanvända cellysreagens är nonjoniska detergentlösningar som effektivt stör celler och solubiliserar naturliga eller rekombinanta proteiner utan denaturering. Vissa formuleringar inkluderar DNas I och lysozymenzymtillskott för att förbättra utbytet av proteiner med stor molekylvikt som är svåra att rena. B-PER Reagenser är kompatibla med tillsats av standardproteashämmare och med nedströms proteinreningsmetoder, som t.ex. GST rening och His-märkt immobiliserad metallaffinitetskromatografi (IMAC).
Höjdpunkter:
  • Färdig att använda– B-PER Reagenser ger E.coli- celllys i ett steg med ett milt, nonjoniskt rengöringsmedel (egen) i ditt val av Tris- eller fosfatbuffertformuleringar
  • Snabbt och enkelt– bara lägg till B-PER Reagens till en bakteriepellet, skaka i 10 minuter och återvinn lösliga proteiner efter pelletering av cellrester
  • Utmärkta skördar– återvinna både lösligt och olösligt rekombinant protein från bakteriella lysat och rena inklusionskroppar till nästan homogena nivåer
  • Flexibel– B-PER Reagenser är lämpliga för alla typer av proteinextraktion och finns tillgängliga i fosfat- och 1X och 2X Tris-formuleringar, med och utan enzymer
  • Kompatibel– helt kompatibel med tillsats av proteashämmarcocktails, och resulterande proteinextrakt kan användas i proteinanalyser, typiska affinitetsreningsmetoder (t.ex. GST , 6xHis) och andra applikationer
Bekväma, färdiga att använda format:
  • B-PER och B-PER II (2X) Reagenser är fria från enzymatiska komponenter
  • B-PER Reagens (i fosfatbuffert) är en aminfri formulering för direkt kompatibilitet med märkning och tvärbindning
  • B-PER med enzymer och B-PER Direkt med enzymer inkluderar lysozym och DNas I för förbättrad lysering och återhämtning
Innehåller:
Reagensförpackningar finns tillgängliga i Tris- och fosfatbuffertformuleringar; Kit innehåller Tris-baserade B-PER Reagens plus lysozym och DNas I-enzymer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 250 mL
Formatera Liquid
Produkttyp Bacterial Protein Extraction Kit
Volym (metrisk) 250 mL
Innehåll och lagring Sufficient For: 60 g cell paste
• B-PER Reagent, 250 mL
• Lysozyme, 50 mg/mL, 0.5 mL
• DNase I, 2500 U/mL, 0.5 mL
Store B-PER Reagent at ambient temperature. Store Lysozyme and DNaseI at -20°C.
Produktlinje B-PER