Läs mer
b-Phenylethyl b-D-Glucoside, TRC
Produktkod. 30412480
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
250 mg
Produktkode Kvantitet
30412480 250 mg
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30412480 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCP320865250MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material beta-Phenylethyl beta-D-Glucoside
CAS 18997-54-1
Molekylformel C14 H20 O6
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-Phenylethyl-β-D-glucopyranoside, 2-Phenylethyl O-β-D-Glucopyranoside, 2-Phenylethyl β-D-Glucopyranoside, 2-Phenylethyl β-D-Glucoside, Phenethyl β-D-Glucopyranoside, Phenethyl β-D-Glucoside, Phenylethyl 2-Glucoside, Phenylethyl β-D-Glucopyranoside, β-Phenylethanol Glucoside
InChI formel InChI=1S/C14H20O6/c15-8-10-11(16)12(17)13(18)14(20-10)19-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-18H,6-8H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](OCCc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-(2-phenylethoxy)oxane-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 284.3
Formel vikt 284.126
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.