Läs mer
b-Phenylethyl Furoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | b-Phenylethyl Furoate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O3/c14-13(12-7-4-9-15-12)16-10-8-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,9H,8,10H2 |
| Formel vikt | 216.0786 |