Beskrivning
Anpassa det ekonomiska Thermo Scientific™ B-Pure™ vattensystem av laboratoriekvalitet för att möta dina behov av förbehandling eller avjonisering. Den modulära designen ger möjlighet att lägga till ytterligare hållare när behov uppstår. Välj mellan enkel-, dubbel- eller halvstora hållare. Byt enkelt patroner med de enkla kvartsvarvs snabbkopplingsbehållare.
- Producerar upp till 4L/min., beroende på modell
- Kvartsvarvs snabbutlösningsbehållare gör det enkelt att byta patron
- Accepterar Thermo Scientific Pura-Lite™ indikator eller digital renhetsmätare för att övervaka vattenkvaliteten
Enkel modul:
- Enkelt system utan avtappningsventil eller renhetsindikator
- Producerar upp till 4L/min.
Dubbel modul:
- Komplett med avtappningsventil
- Producerar upp till 4L/min.
- Välj bland modeller med digital renhetsmätare eller Pura-Lite “ Go/No Go” resistivitetsindikator
Halvstor hållare:
- Producerar upp till 2L/min.
- Fästs enkelt på full storlek B-Pure system
- Liten storlek för flexibilitet vid monteringsplats
Krävs
Patroner (säljs separat).
Rekommenderas för:
Förbehandling, avjonisering
Anmärkning:
De Thermo Scientific H 2 O Välj program är tillgängligt för att hjälpa till att välja rätt B-Pure system. Kontakta din säljare för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CSA |
| Beskrivning | Enkelhållarmodul |
| Flödeshastighet | 4 l/min |
| Matarvattentemperatur (engelska) | 40 °F till 120 °F |
| Matarvattentemperatur (metrisk) | 4 °C till 49 °C |
| Inloppsanslutning NPTF (engelska) | 0,5 tum |
| Inloppsanslutning NPTF (metrisk) | 1.3 cm |
| Inloppstryck | 100 psig |
| Kräver | Full storlek B-Pure Patron |
| Resistivitet | 1 till 10MΩ·cm (beroende på använd patron) |
| Visa mer |