Läs mer
Thermo Scientific™ B-Pure™ Vattenreningssystem
Produktkod. 15235689 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Dubbelhållarmodul med digital renhetsmätare
Halvstor hållare
Vattenrening enkelhållarmodul
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
15235689 Halvstor hållare Varje
11830900 Vattenrening enkelhållarmodul Varje
12321278 Dubbelhållarmodul med digital renhetsmätare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15235689 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer undefined
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anpassa det ekonomiska Thermo Scientific™ B-Pure™ vattensystem av laboratoriekvalitet för att möta dina behov av förbehandling eller avjonisering.
Anpassa det ekonomiska Thermo Scientific™ B-Pure™ vattensystem av laboratoriekvalitet för att möta dina behov av förbehandling eller avjonisering. Den modulära designen ger möjlighet att lägga till ytterligare hållare när behov uppstår. Välj mellan enkel-, dubbel- eller halvstora hållare. Byt enkelt patroner med de enkla kvartsvarvs snabbkopplingsbehållare.
Funktioner
  • Producerar upp till 4L/min., beroende på modell
  • Kvartsvarvs snabbutlösningsbehållare gör det enkelt att byta patron
  • Accepterar Thermo Scientific Pura-Lite™ indikator eller digital renhetsmätare för att övervaka vattenkvaliteten
Enkel modul:
  • Enkelt system utan avtappningsventil eller renhetsindikator
  • Producerar upp till 4L/min.
Dubbel modul:
  • Komplett med avtappningsventil
  • Producerar upp till 4L/min.
  • Välj bland modeller med digital renhetsmätare eller Pura-Lite “ Go/No Go” resistivitetsindikator
Halvstor hållare:
  • Producerar upp till 2L/min.
  • Fästs enkelt på full storlek B-Pure system
  • Liten storlek för flexibilitet vid monteringsplats
Krävs
Patroner (säljs separat).
Rekommenderas för:
Förbehandling, avjonisering
Anmärkning:
De Thermo Scientific H 2 O Välj program är tillgängligt för att hjälpa till att välja rätt B-Pure system. Kontakta din säljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CSA
Beskrivning Avjoniseringssystem; Halvstor modul
Flödeshastighet 2 l/min.
Matarvattentemperatur (engelska) 40 °F till 120 °F
Matarvattentemperatur (metrisk) 4 °C till 49 °C
För användning med (utrustning) Avjoniseringssystem för vattenrening
Inloppsanslutning NPTF (engelska) 0,5 tum
Inloppsanslutning NPTF (metrisk) 1.3 cm
Inloppstryck 100 psig
Kräver Halvstorlek B-Pure Patron
Resistivitet 1 till 10MΩ·cm (beroende på använd patron)
Typ Halvstor hållare
Mått (L x B x H) 7 x 7 x 15 tum. (17,8 x 17,8 x 38,1 cm)
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 17.8 cm
Bredd (engelska) 7 tum
Bredd (metrisk) 17.8 cm
Höjd (engelska) 15 tum
Höjd (metrisk) 38.1 cm