Läs mer
B-Raf Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18719832 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18719832 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18719832 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP241219MFV610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
B-Raf Polyclonal antibody specifically detects B-Raf in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen B-Raf
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera mFluor Violet 610 SE
Utspädning Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias 94 kDa B-raf protein, B-Raf proto-oncogene serine/threonine-protein kinase (p94), B-RAF1, BRAF1MGC126806, EC 2.7.11.1, MGC138284, murine sarcoma viral (v-raf) oncogene homolog B1, NS7, p94, Proto-oncogene B-Raf, RAFB1, serine/threonine-protein kinase B-raf, v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1FLJ95109
Värd art Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of human B-raf. The immunogen is located within amino acids 330 - 380 of B-raf. Amino Acid Squence: QPFRPADEDHRNQFGQRDR
Reningsmetod Peptide affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis, Phospho Specific
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 673
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG