Läs mer
B-Raf IN 1, MedChemExpress
Beskrivning
B-Raf IN 1 is a potent and selective B-Raf kinase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | B-Raf IN 1 |
| CAS | 950736-05-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H24F3N5O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 65 mg/mL (126.08 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=CC(C2=CC=NC3=C(C4=CC=C(CN(C)C)C=C4)C=NN23)=C1)C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 515.53 |
| Formel vikt | 515.53 |
| Visa mer |