Läs mer
BOLA B.Safe luftventil
Beskrivning
- B.Safe luftventilkropp gjord av PP med anslutning (gänga UNF 1/4 28 G) lämplig för B.Safe-kapslar
- Lock med luftöppning och Luerlock-koppling, integrerad backventil med uppströms porös PTFE-membran (0,001 mm) inklusive klickindikator för livslängd
- Packenhets-pcs. 50 och 100
- Tjänstetid 6 månader
- Porös PTFE-membran för tryckkompensation och skydd mot kontaminering, inklusive klickindikator för livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 0.001 mm |
| Inkluderar | 6 tjänstgöringsmånader |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 50-pack |
| Produkttyp | Ventil |