Läs mer
Alpha Packaging™ B-safe™ Biohazard-väska av polyeten
Beskrivning
Tillverkad av polyeten. Alpha Packaging™ B-safe™ Biohazardpåsar av polyeten innehåller effektivt biologiskt farligt avfall.
- Kommer i lösa förpackningar eller bordsdosor.
- För kraftig avfallshantering
- Märkt på båda sidor med biologisk farasymbol och varningar:
- Biofara, infektionsrisk
- Bränn utan öppning
- Varning på engelska, franska och tyska
- Polyeten (500 gauge)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Mått (L x B x H) | 200 x 200 x 250 mm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Höjd (metrisk) | 255 mm |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Material | Polyeten |
| Produkttyp | Biohazard påse |