Läs mer
Masterflex™ B/T™ PerfectPosition™ Platinahärdad silikonpumpslang
Slangstorlek:
87
91
Diameter (metrisk) Inre:
12.7 mm
19 mm
Flödeshastighet:
1,4 till 44 l/min.
18900 ml/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
- Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
- Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
- Unika förpackningsalternativ inkluderar förpackningar, fodral och spolar för kundvänlig beställning och leverans
- Något större klarhet än peroxidhärdade slangar
- Släta ytor; lägre proteinbindningsnivåer
- Färre potentiella lakbara ämnen
- Idealisk för läkemedels- och bioteknikanvändning
- Masterflex™ B/T™ pumpslangen är tillverkad med extremt snäva toleranser som matchar våra B/T pumphuvuden, vilket säkerställer exakt, repeterbart flöde och lång slanglivslängd.
- Våra pumpslangar är fabrikstestade och optiskt inspekterade för att ge bästa prestanda från din peristaltiska pump.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA godkänd; Prop 65 NA (inga Prop 65 kemikalier) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 12.7 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Total längd (engelska) | 10 ft. |
| Total längd (metrisk) | 3 m |
| För användning med (applikation) | Läkemedels- och bioteknikanvändning |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangstorlek | 87 |
| Flödeshastighet | 18900 ml/min |
| Visa mer |