Läs mer
Masterflex™ B/T Pumpslang
Slangstorlek:
92 (25.4 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Äkta Masterflex™ slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda och pumplivstid med peristaltisk pumputrustning
- Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
- Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
- Alltid i lager —de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för leverans samma dag
- Unika förpackningsalternativ inkluderar förpackningar, fodral och spolar för kundvänlig beställning och leverans
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA; RoHS; Icke-ftalat; Icke-DEHP |
| Beskrivning | Tygon Matslang, A-60-F, B/T 92, 25 fot. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Norprene |
| Total längd (metrisk) | 7.6 m |
| För användning med | B/T Serie pump |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Sterilitet | Sterila |
| Slangstorlek | 92 (25.4 mm) |
| Flödeshastighet | 45 000 ml/min |
| Visa mer |