Läs mer
Masterflex™ B/T™ Digital enhet med variabel hastighet
Produktkod. 15451394 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
1,3 till 42 LPM
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15451394 1,3 till 42 LPM Varje
1 options
Produktkod. 15451394 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7711177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158520.00 SEK
    108238.61 SEK / Paket med 1
    Save 50281.39 SEK
    31% Av
Beräknad leverans: 05-02-2027
Masterflex™ B/T™ Digital enhet med variabel hastighet för överföring och dispensering av hög volym
  • Flöde 0,71 till 42 LPM med B/T slang - flödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal och slangstorlek
  • Rapid-Load™ pumphuvudets ocklusionsmekanism glider ocklusionsbädden ur vägen för enkel slangbelastning och förbättrad slangocklusion
  • Interlock switch stänger av strömmen för att stoppa körningen när dörren öppnas
  • Denna hållbara digitala drivenhet med variabel hastighet är idealisk för applikationer för bulkvätskeöverföring och dispensering
  • Med flödeshastigheter upp till 42 LPM (11,1 GPM) kan den hantera stora partier snabbt och effektivt
  • Knapplås-/upplåsningsfunktion hjälper till att låsa inställningar för att förhindra oavsiktliga eller obehöriga ändringar
  • En fullfjädrad dispenser, den B/T modulär digital enhet erbjuder en kraftfull, reversibel 3/4-hk motor med enkla, intuitiva kontroller
  • Starta, stoppa, fylla, reversera, kalibrera och dispensera med den förseglade knappsatsen
  • Fyrsiffrig LED-display visar flödeshastighet (0,1, 1 eller 10 LPM upplösning autorangerande med slangstorlek), dispenseringsvolym (0,1 till 999 L i steg om 0,1 L), motorvarvtal och kopianummer (1 till 99 repetitioner, 100 ml till över 1000 liter vardera) för automatisk repetitiv dispensering
  • Integrera enkelt processer med frekvensomriktarens omfattande fjärrkontrollfunktioner via fjärrkabel (77300-32, säljs separat)
  • Fjärrstyrda funktioner inkluderar pumpriktning, start/stopp och fyllning via öppen kollektor, kontaktstängning
  • Denna frekvensomriktare lagrar ett användardefinierat kalibreringsvärde för maximal noggrannhet och repeterbarhet
  • Kalibrera manuellt för att kompensera eller använd de nominella kalibreringarna som är lagrade i det beständiga minnet
Specifikationer
Amperage 10,5 ampere
Kontrolltyp Digital variabel hastighet
Beskrivning Kan tvätta ner
Mått (L x B x H) Styrenhet: (22,9 x 27,9 x 11,4 cm), Drive: (68,6 x 40 x 38,4 cm)
Elektriska krav 190 till 260 VAC
Flödeshastighet 1,3 till 42 LPM
IP-betyg IP56
Typ av rör B/T™ PerfectPosition™
Slangstorlek B/T 87, B/T 91
Spänning 230 V
Hastighet 11 till 321 rpm