Beskrivning
- Masterflex™ B/T™ frekvensomriktare är det bästa valet för applikationer för högflödesbulköverföring
- Hållbar konstruktion säkerställer lång livslängd med minimalt underhåll
- Robusta material inkluderar rostfritt stål/kolstål, gjutet aluminiumhölje med epoxipulverbeläggning och Nylatron™ rullar för robust pålitlighet
- Alla B/T enheter inkluderar en ny och förbättrad Rapid-Load™ pumphuvud för snabba och enkla slangbyten
- Den omdesignade ocklusionsmekanismen ger en förbättrad slanghållningsmekanism som håller slangen stadigt på plats för att ytterligare förenkla laddningsprocessen
- Kompatibel med PerfectPosition™ Slangstorlekar B/T 87 och B/T 91 som ger förbättrad prestanda i applikationer med högre tryck och ger längre slanglivslängd
- Flöde 0,71/2,1 till 42 LPM med B/T slang - flödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal och slangstorlek
- Interlock switch stänger av strömmen för att stoppa körningen när dörren öppnas
- Löstagbar kontroller med 1,9 m sladdfästen på pump eller vägg
- IP56-klassad motor skyddar mot damm och starka vattenstrålar
- Vändbar motor: tömning före eller efter pumpning, pumpa vätska i endera riktningen
- Inkluderar 6-fots sladd med europeisk kontakt
- Effektbehovet för frekvensomriktaren är 200 till 260 VAC, 50 Hz
Specifikationer
Specifikationer
| Amperage | 3,3 ampere |
| Kontrolltyp | Analog variabel hastighet |
| Beskrivning | Kan tvätta ner |
| Mått (L x B x H) | (44.2 x 68.6 x 40 cm) |
| Elektriska krav | 230 VAC |
| Flödeshastighet | 0,71 till 42 LPM |
| IP-betyg | IP56 |
| Inkluderar | Rapid-Load Pumphuvud, B/T 91 Slang (1 meter) |
| Motortyp | 1/2 hp |
| Antal rullar | 3 |
| Visa mer |