Läs mer
b-Tocopherol (1,0 mg/ml i hexan) (racemisk blandning), TRC
Produktkod. 30451615
Change view
Kvantitet:
5x1 mL
Produktkod. Kvantitet
30451615 5x1 mL
1 options
Produktkod. 30451615 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT5261735X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beta Tocopherol
CAS 148-03-8
Molekylformel C28 H48 O2
Kvantitet 5x1 mL
Synonym 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, [2R*(4R*,8R*)]-, 6-Chromanol, 2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- (8CI), rel-(2R)-3,4-Dihydro-2,5,8-trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-ol, 2,5,8-Trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanol, 5,8-Dimethyltocol, Cumotocopherol, DL-β-Tocopherol, Neotocopherol, dl-β-Tocopherol, p-Xylotocopherol, β-Tocopherol
InChI formel InChI=1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21-,22-,28-/m1/s1
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)cc(C)c2O1
IUPAC-namn (2R)-2,5,8-trimetyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol
Molekylvikt (g/mol) 416.68
Formel vikt 416.3654
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1 mg/mL