Läs mer
B-Tribromborazin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11360328
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11360328 5 g 5g
11350328 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11360328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043723.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13703-88-3 | B3Br3H3N3 | 317.187 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13703-88-3
Molekylformel B3Br3H3N3
Molekylvikt (g/mol) 317.187
MDL-nummer MFCD00058924
InChI-nyckel PCLMMJIWMGUYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym b-tribromoborazine, 2,4,6-tribromoborazine, b-tribromoborazol, borazine, 2,4,6-tribromo
PubChem CID 23278010
IUPAC-namn 2,4,6-tribrom-1,3,5,2,4,6-triazatriborinan
LEDER B1(NB(NB(N1)Br)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material B-Tribromoborazine
Smältpunkt 124°C to 128°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1759
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 317.2
Procent renhet 96%
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.