Läs mer
b-Zeranol, TRC
Produktkod. 30451431
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30451431 50 mg
1 options
Produktkod. 30451431 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ34600550MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Zearalanol (Taleranol)
CAS 42422-68-4
Molekylformel C18 H26 O5
Kvantitet 50 mg
Synonym 1H-2-Benzoxacyclotetradecin-1-one','3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-decahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-','[3S-(3R*,7R*)]-, (3S,7S)-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-Decahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1-one, (+)-β-Zearalanol, P 1560, P 1560 (pharmaceutical), Taleranol, β-Zearalanol, β-Zearanol, β-Zeranol
InChI formel InChI=1S/C18H26O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,14,19-21H,2-9H2,1H3/t12-,14-/m0/s1
LEDER C[C@H]1CCC[C@@H](O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
IUPAC-namn (7S,11S)-7,15,17-trihydroxy-11-methyl-12-oxabicyclo[12.4.0]octadeca-1(14),15,17-trien-13-one
Molekylvikt (g/mol) 322.4
Formel vikt 322.178