Läs mer
Tocris Bioscience™ B02
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18714099
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18714099 5 mg
18704099 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18714099 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6392/5
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
RAD51 recombinase inhibitor
B02 is a RAD51 recombinase inhibitor, exhibiting selectivity for human RAD51 over the E.coli homologue RecA (IC50 values are 27.4 μM and >250 μM, respectively). Inhibits homologous recombination and increases cellular sensitivity to DNA damage in vitro. Enhances the therapeutic effect of cisplatin (Cat. No. 2251) on tumor cells in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1290541-46-6
Synonym 3-(Phenylmethyl)-2-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl]-4(3H)-quinazolinone
Kvantitet 5 mg
Molekylformel C22H17N3O
Formel vikt 339.4
Renhet 98%