Läs mer
BINDER™ Serie B Classic.Line - Standard-inkubator, med mekanisk justering
Produktkod. 15652076 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15652076 230 V Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15652076 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90100002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15700.00 SEK
    13319.50 SEK / Paket med 1
    Save 2380.50 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Med inkubatorn i B-serien får du en pålitlig och kraftfull enhet i en solid konfiguration till ett mycket attraktivt pris.
  • Temperaturområde: 30 °C till 70 °C
  • Hydromekanisk termostat
  • Innerdörr av härdat säkerhetsglas
  • 2 krombelagda ställ
  • Staplingsbar
  • Utan fuktkontroll
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 22 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 10 kg
Beskrivning B028-230 V, Standard, Serie B Classic.Line - Standard-Inkubatorer med mekanisk justering, 28 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 28 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
Typ av konvektion Naturligt, APT. Linje Technolgoy
Håller Ingen
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal platser 1
Antal hyllor 2
Pluggtyp EU
Temperaturområde (metriskt) 30 °C till 70 °C
Typ Standardinkubatorer
Visa Analog
Modell B028-230 V
Antal dörrar 1
Temperaturenhetlighet 1.5± K vid 37 °C
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 250 x 280 mm
Mått (L x B x H) 648 x 482 x 455 mm
Bredd (engelska) 22,8 tum
Bredd (metrisk) 580 mm
Höjd (metrisk) interiör 280 mm
Djup (metrisk) interiör 425 mm
Vikt (metrisk) 23 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 0.25 kW
Amperage 1.1 A
Frekvens 50/60 Hz