Läs mer
Motic™ B1-211E-SP monokulärt mikroskop
Produktkod. 15851497
Change view
Måltyper:
Halvplan akromatisk DIN
Produktkod. Måltyper
15851497 Halvplan akromatisk DIN
1 options
Produktkod. 15851497 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100100501142
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För grundläggande arbete inom biologi och medicin.
  • Monokulärt mikroskop för grundläggande arbete inom biologi och medicin.
  • Sektioner, utstryk och andra genomskinliga prover kan undersökas med ett Semi-Plan Achromat-objektiv i ett 4-faldigt nosstycke.
  • Både läkare och studenter kan dra nytta av det förinstallerade paketet med LED-belysning.
  • Färdig att använda.
Specifikationer
Kondensor typ Fokuserbar Abbe Kondensor NA 1,25
Membran Iris
Okular WF 10X/18 mm, låsbar
Huvud stil Monokulär
Typ av belysning LED med Intensity Control 3w
Förstoringskraft 4X, 10X, 40XS, 100XS (olja)
Modell B1-211E-SP
Måltyper Halvplan akromatisk DIN
Inkluderar Dammskydd, immersionsolja (5 ml)
Nosstycke Fyrdubbla
Optisk design Fint optiskt system, 160 mm
Mått (L x B x H) 245 x 190 x 380 mm
Vikt (metrisk) 6.8 kg
Elektriska krav 110/240 V (CE)
Spänning 110/240 V (CE)