Läs mer
B220, MedChemExpress
Beskrivning
B220 is an antiviral agent which can inhibit the growth of HSV-1, HSV-2 and human cytomegalovirus (CMV).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | B220 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 112228-65-6 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H22N4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| LEDER | CC1=C(C)C=C2N=C3C(N(CCN(C)C)C4=C3C=CC=C4)=NC2=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.42 |
| Visa mer |