Läs mer
Motic™ B3 Series Biological Microscope
Huvud stil:
Seidentopf Trinokulär
Siedentopf kikare, 30° lutande, 360° roterande
Modell:
B3-220 Asc
B3-220 PL
B3-223 Fas
B3-223 PL
B3-223 Uppstigande
Måltyper:
ASC Akromatisk Superkontrast, DIN
DIN Plan Akromatisk
Plan, faskontrastplan
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Built-in Koehler illumination and a quintuple nosepiece as standard.
- Built-in, low-position coaxial mechanical stage with sample holder.
- Available with achromatic super contrast, full plan or phase optics.
Specifikationer
Specifikationer
| Kondensor typ | Focusable and centerable 1.25 N.A. Abbe condenser with iris diaphragm and filter holder |
| Okular | WF 10X/20 mm, diopter adjustment on the left eyetube, +/- 5 diopter |
| Huvud stil | Siedentopf kikare, 30° lutande, 360° roterande |
| Typ av belysning | Halogen with Intensity Control 12V/20w |
| Förstoringskraft | 4X, 10X, 40XS, 100XS (oil) |
| Modell | B3-220 Asc |
| Måltyper | ASC Akromatisk Superkontrast, DIN |
| Produkttyp | Biological Microscope |
| Inkluderar | Blue, yellow and green filters, dust cover and immersion oil |
| Nosstycke | Reversed quadruple revolving nosepiece with click stops. |
| Visa mer |