Läs mer
Brady™ B30-serien upplösbara pappersetiketter
Produktkod. 17821495
Bredd (engelska):
1,125 tum
2,25 tum.
3 tum
4 tum
Produktkod. 17821495
Brand: Brady™ 149268
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Brady™ B30-seriens upplösbara pappersetiketter löser sig helt i varmt vatten inom 30 sekunder och lämnar inga klisterrester efter sig.
  • Idealisk för användning i laboratoriemiljöer, tillgångsspårning eller allmänt bruk
  • Lätt att ta bort, vilket sparar tid under ommärkningsprocessen
  • Miljöansvar
  • Tryckkänsligt lim möjliggör snabb och enkel applicering
Uppfyllande
RoHS-direktivet 2011/65/EU
Specifikationer
Typ av lim Avtagbar
Färg Vitt
Avsluta Matte
Material papper
Tryckteknik Termisk överföring
För användning med (utrustning) BBP33 Etikettskrivare
Längd (engelska) 300 ft.
Bredd (engelska) 1,125 tum
Alternativt artikelnummer B30C-1125-403-WT