Läs mer
Brady™ B30-serien upplösbara pappersetiketter
Bredd (engelska):
1,125 tum
2,25 tum.
3 tum
4 tum
Beskrivning
- Idealisk för användning i laboratoriemiljöer, tillgångsspårning eller allmänt bruk
- Lätt att ta bort, vilket sparar tid under ommärkningsprocessen
- Miljöansvar
- Tryckkänsligt lim möjliggör snabb och enkel applicering
Uppfyllande
RoHS-direktivet 2011/65/EU
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Akryl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Material | papper |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| För användning med (utrustning) | BBP35 Flerfärgad skylt- och etikettskrivare |
| Längd (engelska) | 300 ft. |
| Bredd (engelska) | 3 tum |
| Alternativt artikelnummer | B30C-3000-403-WT |