Beskrivning
För BBP3x/S3xxx/i3300-skrivare.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Icke vidhäftande |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt, Rött |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Rulla |
| Material | Självlaminerande vinyl |
| Utskrivbara sidor | Front |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |