Beskrivning
För BBP3X/S3XXX/i3300-skrivare.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | BS 5609:1986 2 § och 3 § |
| Beskrivning | Förtryckta GHS/CLP kemiska etiketter för BBP3X/S3XXX/i3300-skrivare |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Rött på vitt |
| Avsluta | Glans |
| Material | Självlaminerande vinyl |
| Utskrivbara sidor | Front |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etikett |
| Visa mer |