Läs mer
Brady™ B30-serien förtryckta GHS CLP kemiska etiketter
Produktkod. p-200080431
Change view
Mått (LxB):
110,00 mm (B) x 75,00 mm (H)
84,99 mm (B) x 55,00 mm (H)
Visa text:
2 staplade röda diamanter plus 2 ytterligare röda diamanter per klistermärke
3 röda diamanter per klistermärke
Produktkod. Mått (LxB) Visa text
30041474 110,00 mm (B) x 75,00 mm (H) 3 röda diamanter per klistermärke
30041405 110,00 mm (B) x 75,00 mm (H) 2 staplade röda diamanter plus 2 ytterligare röda diamanter per klistermärke
30041456 84,99 mm (B) x 55,00 mm (H) 3 röda diamanter per klistermärke
3 options
Produktkod. 30041474
Brand: Brady™ 121642
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förtryckta GHS/CLP kemikalieetiketter för BBP3X/S3XXX/i3300 skrivare.
För BBP3X/S3XXX/i3300-skrivare.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS 5609:1986 2 § och 3 §
Beskrivning Förtryckta GHS/CLP kemiska etiketter för BBP3X/S3XXX/i3300-skrivare
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Rött på vitt
Avsluta Glans
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Främre
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
Visa text 3 röda diamanter per klistermärke
För användning med (applikation) Identifiering av anläggning, identifiering av faror, elektrisk märkning, säkerhetsidentifiering
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, PR Dessutom THT 25 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Modell B30-R10000
Antal per förpackning 270 Etiketter/Rull
Kvantitet 270 klistermärken
Form Rektangel
Storlek 110.00 mm (W) x 75.00 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -4 °F till 167 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +75 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 110,00 mm (B) x 75,00 mm (H)
Längd (engelska) 2,953 tum.
Längd (metrisk) 75.00 mm
Bredd (engelska) 4,331 tum.
Bredd (metrisk) 110.00 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 110.00 mm
Alternativt artikelnummer B30-261-7569-CLP3B