Beskrivning
- Permanent ultraaggressivt gummibaserat tryckkänsligt lim
- Endast för inomhusbruk
- Polyesterband med blank finish
- Tål gaffeltruck och palltrafik utan att slita eller lyfta
- Nötningsbeständig, kemikaliebeständig, korrosionsbeständig, fuktbeständig, UV-beständig, väderbeständig tejp
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | B30C-3000-483YL-KT |
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd; CSA accepterad |
| Avsluta | Glans |
| För användning med (applikation) | Golvmarkering (endast inomhusanvändning) |
| För användning med (utrustning) | BBP37 färg- och skärskylt- och etikettskrivare |
| Längd (engelska) | 100 ft. |
| Temperaturområde (engelska) | 0 °F till +129 °F |
| Tjocklek | 0,004 tum |
| Bredd (engelska) | 3 tum |
| Typ av lim | Permanent, tryckkänslig gummi |
| Visa mer |