Läs mer
Brady™ B33 Kontinuerlig vit polyester med permanenta etiketter i akryl
Beskrivning
För BBP33/i3300-skrivare.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyester |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Säkerhetsetikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mått (L x B) | 0,9 x 0,9 tum. |
| Längd (engelska) | 22.86 mm |
| Visa mer |