Läs mer
Brady™ B33-serien belagda vinyltygetiketter med flyttbart lim
Produktkod. 30041430 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (engelska):
0,75 tum
Höjd (engelska):
0,75 tum
Etiketter per rad:
1 Etikett
Produktkod. Bredd (engelska) Höjd (engelska) Etiketter per rad
30041430 0,75 tum 0,75 tum 1 Etikett
1 options
Produktkod. 30041430 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 153080
Beräknad leverans: 15-01-2027
Permanent eller flyttbar, B33-seriens vinyltygetikett är till för att stanna...om du inte vill ändra den.
Permanent eller flyttbar, B33-seriens vinyltygetikett är till för att stanna...om du inte vill ändra den. Lim- och tygunderlaget erbjuder utmärkt hållkraft, samtidigt som det tillåter ren borttagning och omplacering.
Ett band krävs för att skriva ut detta material.
  • Fastnar på alla rena och torra ytor
  • Speciellt formulerad topplack för utmärkt utskriftskvalitet
  • Halvblank yta för ett skarpt, rent utseende
Specifikationer
Typ av lim Omplacerbart gummi
Färg Vitt
Avsluta Halvblank
Formatera Kassett (tejp)
Material Vinylduk
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, utrustningsmärkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) Brady™ Etikettskrivare
Etiketter per rad 1 Etikett
Kvantitet 1000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till 176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 0,0073 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.185 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 21.59 mm
Mått (L x B) 19.05 x 19.05 mm
Längd (engelska) 0,75 tum
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 19.1 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 19.05 mm
Alternativt artikelnummer B33-254-498