Läs mer
Brady™ B33 Series Polyamidbelagd Nylon Tygetiketter
Produktkod. 30041434
Change view
Bredd (engelska):
0,25 tum
0,5 tum
0,75 tum
1 tum
1,5 tum
Höjd (engelska):
0,75 tum
0,937 tum.
1,437 tum.
2,5 tum
4 tum
6 tum
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Höjd (engelska)
30041434 1 tum 0,75 tum
30041416 0,75 tum 0,75 tum
30041418 0,75 tum 0,937 tum.
30041463 0,25 tum 1,437 tum.
30041460 0,5 tum 1,437 tum.
30041481 1 tum 1,437 tum.
30041443 1 tum 2,5 tum
30041409 1 tum 4 tum
30041426 1,5 tum 4 tum
30041444 1,5 tum 6 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 30041434 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 153087
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Nylon tyg (B-499) omslagsetiketter är mycket böjliga och anpassar sig till hårt böjda ytor som tråd och kabel.
Nylon tyg (B-499) omslagsetiketter är mycket böjliga och anpassar sig till hårt böjda ytor som tråd och kabel. Ett band krävs för att skriva ut detta material.
  • Matt vit, polyamidbelagd nylonduk har permanent akryllim och är termisk överföringstryckbar
  • Rekommenderas för inomhusbruk
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Brett servicetemperaturområde
Specifica
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Nylon Trasa
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tråd- och kabelmärkning, elektrisk märkning, data- och telekommunikationsmärkning, laboratoriemärkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) Brady™ Etikettskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 27.94 mm
Etiketter per rad 2 Etiketter
Kvantitet 2500 etiketter
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till 194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +90°C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 22.23 mm
Mått (LxB) 19.05 x 25.4 mm
Längd (engelska) 0.75 in.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 58.42 mm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 19.05 mm
Alternativt artikelnummer B33-88-499
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.