Läs mer
Brady™ B33 Series Polyamidbelagd Nylon Tygetiketter
Produktkod. 30041463
Change view
Bredd (engelska):
0,25 tum
0,5 tum
0,75 tum
1 tum
1,5 tum
Höjd (engelska):
0,75 tum
0,937 tum.
1,437 tum.
2,5 tum
4 tum
6 tum
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Höjd (engelska)
30041463 0,25 tum 1,437 tum.
30041416 0,75 tum 0,75 tum
30041434 1 tum 0,75 tum
30041418 0,75 tum 0,937 tum.
30041460 0,5 tum 1,437 tum.
30041481 1 tum 1,437 tum.
30041443 1 tum 2,5 tum
30041409 1 tum 4 tum
30041426 1,5 tum 4 tum
30041444 1,5 tum 6 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 30041463 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 153091
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nylon tyg (B-499) omslagsetiketter är mycket böjliga och anpassar sig till hårt böjda ytor som tråd och kabel.
Nylon tyg (B-499) omslagsetiketter är mycket böjliga och anpassar sig till hårt böjda ytor som tråd och kabel. Ett band krävs för att skriva ut detta material.
  • Matt vit, polyamidbelagd nylonduk har permanent akryllim och är termisk överföringstryckbar
  • Rekommenderas för inomhusbruk
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Brett servicetemperaturområde
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Nylon Trasa
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, lagermärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) Brady™ Etikettskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 8.89 mm
Etiketter per rad 6 Etiketter
Kvantitet 2500 etiketter
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till 194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +90°C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 39.67 mm
Mått (L x B) 36.5 x 6.35 mm
Längd (engelska) 1.437 in.
Bredd (engelska) 0,25 tum
Bredd (metrisk) 6.35 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 55.88 mm
Höjd (engelska) 1,437 tum.
Höjd (metrisk) 36.50 mm
Alternativt artikelnummer B33-90-499