Läs mer
Brady™ B33-serien polyamidbelagd Nylon Tygetiketter
Beskrivning
För BBP33/i3300-skrivare.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Die-cut |
| Material | Nylon Trasa |
| Produkttyp | Säkerhetsetikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Component and equipment labelling, Electrical labelling, General identification, Laboratory labelling, Warehouse marking, Wire and cable labelling |
| För användning med (utrustning) | BBP33, i3300, i5300 |
| Visa mer |