Läs mer
Brady™ B33-serien polyamidbelagd Nylon Tygetiketter
Produktkod. 30041429
Change view
Mått (L x B):
12,70 mm (B) x 25,40 mm (H)
12,70 mm (dia)
20,32 mm (B) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (B) x 12,45 mm (H)
25,40 mm (B) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (B) x 66,68 mm (H)
9,53 mm (dia)
Färg:
Gult
Vitt
Form:
Rektangel
Rund
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg Form
30041429 12,70 mm (dia) Gult Rund
30041441 12,70 mm (dia) Vitt Rund
30041459 20,32 mm (B) x 36,50 mm (H) Vitt Rektangel
30041401 9,53 mm (dia) Vitt Rund
30041423 9,53 mm (dia) Gult Rund
30041407 12,70 mm (B) x 25,40 mm (H) Vitt Rektangel
30041445 25,40 mm (B) x 66,68 mm (H) Vitt Rektangel
30041408 25,40 mm (B) x 36,50 mm (H) Vitt Rektangel
30041440 25,40 mm (B) x 12,45 mm (H) Vitt Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 30041429 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 361666
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nylon tygetiketter för BBP33/i3300-skrivare.
För BBP33/i3300-skrivare.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd,CSA-godkänd;Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) Godkännanden gäller endast vitt material
Beskrivning Nylon Tygetiketter för BBP33/i3300-skrivare
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Gult
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Nylon Trasa
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, lagermärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) BBP33, i3300, i5300
Horisontell upprepning (metrisk) 15.70 mm
Etiketter per rad 3
Kvantitet 300 klistermärken
Form Rund
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.70 mm
Mått (L x B) 12,70 mm (dia)
Längd (engelska) 12,70 mm (dia)
Bredd (engelska) 12,70 mm (dia)
Bredd (metrisk) 12,70 mm (dia)
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 50.10 mm
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 12.70 mm
Alternativt artikelnummer B33-603-499YL