Läs mer
Brady™ B33-serien polyamidbelagd Nylon Tygetiketter
Produktkod. 30041459 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
12,70 mm (B) x 25,40 mm (H)
12,70 mm (dia)
20,32 mm (B) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (B) x 12,45 mm (H)
25,40 mm (B) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (B) x 66,68 mm (H)
9,53 mm (dia)
Färg:
Gult
Vitt
Form:
Rektangel
Rund
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg Form
30041459 20,32 mm (B) x 36,50 mm (H) Vitt Rektangel
30041429 12,70 mm (dia) Gult Rund
30041441 12,70 mm (dia) Vitt Rund
30041401 9,53 mm (dia) Vitt Rund
30041423 9,53 mm (dia) Gult Rund
30041407 12,70 mm (B) x 25,40 mm (H) Vitt Rektangel
30041445 25,40 mm (B) x 66,68 mm (H) Vitt Rektangel
30041408 25,40 mm (B) x 36,50 mm (H) Vitt Rektangel
30041440 25,40 mm (B) x 12,45 mm (H) Vitt Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 30041459 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 143002
Beräknad leverans: 16-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Nylon tygetiketter för BBP33/i3300-skrivare.
För BBP33/i3300-skrivare.
Spécification
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd,CSA-godkänd;Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) Godkännanden gäller endast vitt material
Beskrivning Nylon Tygetiketter för BBP33/i3300-skrivare
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Nylon Trasa
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, lagermärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) i3300, i5300, BBP33
Horisontell upprepning (metrisk) 22.86 mm
Etiketter per rad 4
Kvantitet 2500 klistermärken
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 39.70 mm
Mått (L x B) 20,32 mm (B) x 36,50 mm (H)
Längd (engelska) 1,437 tum.
Längd (metrisk) 36.50 mm
Bredd (engelska) 0,8 tum.
Bredd (metrisk) 20.32 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 93.98 mm
Höjd (engelska) 1,437 tum
Höjd (metrisk) 36.50 mm
Alternativt artikelnummer B33-165-499
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.