Läs mer
Brady™ B33-serien polyamidbelagd Nylon Tygetiketter med topp på flaskan
Produktkod. 30041433 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 12,70 mm (Dia)
Produktkod. Mått (L x B)
30041433 22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 12,70 mm (Dia)
1 options
Produktkod. 30041433 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 143011
I lager
Nylon tygetiketter för BBP33/i3300-skrivare.
För BBP33/i3300-skrivare.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd,CSA-godkänd;Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) Godkännanden gäller endast vitt material
Beskrivning Nylon Tygetiketter för BBP33/i3300-skrivare
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Nylon Trasa
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BBP33, i3300, i5300
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1500 klistermärken
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.24 mm
Mått (L x B) 22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 12,70 mm (Dia)
Längd (engelska) 0,5 tum
Längd (metrisk) 12.70 mm
Bredd (engelska) 0,9 tum.
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 43.18 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 12.70 mm
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 12.70 mm
Alternativt artikelnummer B33-126-499