Läs mer
Brady™ B33-serien självlaminerande vinyletiketter
Produktkod. 30041470
Change view
Mått (L x B):
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
44,45 mm (B) x 38,10 mm (H)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
30041470 44,45 mm (B) x 38,10 mm (H)
30041439 25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30041470 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 142871
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självlaminerande vinyletiketter för BBP33/i3300-skrivare.
För BBP33/i3300-skrivare.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd enligt UL969 etiketterings- och märkningsstandard när den är tryckt med Brady Serie R4300 och R6200 band. Se UL-filer MH17154 för specifik information. Brady kunder bör ange vid köp om de behöver UL-erkända B-427-etiketter. Brady säljer både UL Recognized B-427-etiketter och icke-godkända etiketter beroende på kundens krav.
Beskrivning Självlaminerande vinyletiketter för BBP33/i3300-skrivare
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Självlaminerande vinyl
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elmärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) BBP33, i3300, i5300
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1000 klistermärken
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 44.45 mm
Trådmätare 10 AWG till 4 AWG
Mått (L x B) 44,45 mm (B) x 38,10 mm (H)
Längd (engelska) 1,5 tum
Längd (metrisk) 38.10 mm
Bredd (engelska) 1,75 tum
Bredd (metrisk) 44.45 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 44.45 mm
Höjd (engelska) 1.5 in.
Höjd (metrisk) 38.10 mm
Alternativt artikelnummer B33-121-427