Läs mer
Brady™ B33-serien Självlaminerande vita polyesteretiketter
Beskrivning
För BBP33/i3300-skrivare.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyester |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mått (L x B) | 9,53 mm (dia) |
| Längd (engelska) | 9.53 mm |
| Visa mer |