Läs mer
Brady™ Steriliseringsindikeringsetiketter i B33-serien
Produktkod. 17180181
Change view
Bredd (engelska):
1,5 tum
2 tum
Kvantitet:
1250/Förp.
1500/förpackning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Kvantitet
17180181 1,5 tum 1250/Förp.
17190181 2 tum 1500/förpackning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17180181 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 149261
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Brady™ Steriliseringsindikerande etiketter i B33-serien är ångsterilisering som indikerar polypropenetiketter med förtryckta rubriker som visar STERILISERAD när de utsätts för autoklavförhållanden.
Idealisk för användning vid provspårning, lagerhantering, allmän spårning och identifiering av laboratoriematerial som kräver sterilisering Ekonomisk lösning för identifiering av flaskor, rör, ställ och flaskor Fäster till rostfritt stål, glas och polypropen. Tål temperaturer från -320,8 till 249,8° F (-196 till 121 °C)
Uppfyllande
RoHS-direktivet 2011/65/EU
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Polypropen
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, allmän identifiering, inventarie- och inspektionsmärkning, laboratoriemärkning, temperaturindikerande märkning
För användning med (utrustning) BBP™ 33 Etikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Antal per förpackning 1250-etiketter/rull
Kvantitet 1250/Förp.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -112 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 25.40 x 38.1 mm
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38.10 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 38.10 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,75 tum
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 19.05 mm
Alternativt artikelnummer B33-235-7425-AC