Beskrivning
Idealisk för användning vid provspårning, lagerhantering, allmän spårning och identifiering av laboratoriematerial som kräver sterilisering Ekonomisk lösning för identifiering av flaskor, rör, ställ och flaskor Fäster till rostfritt stål, glas och polypropen. Tål temperaturer från -320,8 till 249,8° F (-196 till 121 °C)
Uppfyllande
RoHS-direktivet 2011/65/EU
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Stansad |
| Material | Polypropen |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etikett |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?