Läs mer
Brady™ B33-serien vita polyesteretiketter
Beskrivning
För BBP33/i3300-skrivare.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyester |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mått (L x B) | 48,26 mm (B) x 25,40 mm (H) |
| Bredd (metrisk) | 48.26 mm |
| Visa mer |