missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

B3GALT6 Antibody [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Produktkod. 30605449 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30605449 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30605449 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP347898JF669

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

B3GALT6 Polyclonal antibody specifically detects B3GALT6 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen B3GALT6
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Janelia Fluor 669
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias beta-1,3-galactosyltransferase 6, Beta-1,3-GalTase 6, Beta3GalT6, Beta3Gal-T6, EC 2.4.1.134, Galactosyltransferase II, Galactosylxylosylprotein 3-beta-galactosyltransferase, UDP-Gal:betaGal beta 1,3-galactosyltransferase polypeptide 6GAG GalTII, UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,3-galactosyltransferase, polypeptide 6
Värd art Rabbit
Immunogen UDP-Gal:betaGal beta 1,3-galactosyltransferase polypeptide 6. (Uniprot# Q96L58)
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 126792
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.