Beskrivning
Tillverkad av MTI-GlobalStem och motsvarande MTI-GlobalStem Cat. Inga. GSC-6220G, dessa MEF-celler är isolerade från C57BL/6J-Tg(pPwL88puro)2EMS/J-möss, mitotiskt arresterade av bestrålning och testade för att säkerställa säkerhet och prestanda. För andra varianter av läkemedelsresistenta MEF, se CF6-Neo Mouse Embryonic Fibroblasts, Bestrålade eller DR4 Mouse Embryonic Fibroblasts, Bestrålade. Du kan också välja från vårt urval av icke-läkemedelsresistenta MEF för att passa din applikation.
• Hjälp till att spara dyrbar tid med förinaktiverade, färdiga att använda MEF:er
• Odla ESC:er och iPSC:er med självförtroende med hjälp av noggrant testade matarceller
• Utför läkemedelsurval med
puromycinresistenta celler Hjälp till att spara tid med färdiga att använda MEFs
Bestrålade B6-Puro MEFs hjälper till att spara tid och problem med att hantera en djuranläggning, utföra tråkiga, tidskrävande dissektioner, samt expandera och testa celler dag efter dag, vecka efter vecka. Fokusera på din forskning med dessa förinaktiverade, färdiga att använda matare.
Kultur med noggrant testade matarceller
Varje parti av B6-Puro MEFs testas för bakterier, svampar, mykoplasma och olika muspatogener för att minimera risken för kontaminering. Varje lot testas också för livsduglighet efter upptining (vanligtvis större än 95%) och förmåga att stödja mus- och mänskliga ES-celler för att säkerställa robust och konsekvent prestanda. Dessa MEFs har framgångsrikt använts med ESC/iPSC-linjer från andra arter, men bör testas för kompatibilitet om de används för en sådan applikation.
Utför läkemedelsurval med puromycinresistenta celler B
6-Puro MEF uttrycker puromycin N-acetyltransferas (pac) från en pPWL88puro transgen, vilket gör dem mycket resistenta mot puromycin. Varje lot testas för tolerans mot olika puromycinkoncentrationer och tröskelintervallet för överlevnad rapporteras i analyscertifikatet för att underlätta utformningen av experiment. Använd dessa matarceller för att stödja odifferentierad ESC- eller iPSC-kultur medan du utför puromycinval.
Spezifikation
Spezifikation
| Innehåll och lagring | Kryokonserverade musembryonala fibroblaster Förvaras i flytande kväve. |
| Åldras | Embryonal |
| Celltyp | Matarceller (embryonala musfibroblaster) |
| Form | Kryokonserverad |
| Art | Mus |
| Givarkälla | Poolad |
| Antal celler | 2 x 106 celler |
| Kvantitet | 2 x 106 celler |
| Frakt skick | Skickas på torris |