missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
B7-1/CD80 Antibody (2740B), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB7401PECY7
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
B7-1/CD80 Monoclonal antibody specifically detects B7-1/CD80 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| B7-1/CD80 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 2740B | |
| Flow Cytometry | |
| Activation B7-1 antigen, B7, BB1, CD28LG1, CD28LGB7-1 antigen), CD80 antigen, CD80 molecule, costimulatory factor CD80, costimulatory molecule variant IgV-CD80, CTLA-4 counter-receptor B7.1, T-lymphocyte activation antigen CD80 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse B7-1/CD80, Val38-Asn246, Accession # Q00609 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction | |
| 941 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering