missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
B7-H4 Antibody (973816), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB65761W
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
B7-H4 Monoclonal antibody specifically detects B7-H4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Specifikationer
| B7-H4 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| 973816 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready | |
| B7h.5, B7-H4, B7H4T-cell costimulatory molecule B7x, B7S1VCTN1, B7XPRO1291, FLJ22418, Immune costimulatory protein B7-H4, Protein B7S1, T cell costimulatory molecule B7x, V-set domain containing T cell activation inhibitor 1, V-set domain-containing T-cell activation inhibitor 1 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human B7-H4, Phe29-Ala258, Accession # Q7Z7D3 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication | |
| 79679 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering